Documentos clave
6310-OP
Millipore
MOPS
>=99.0%, crystalline powder (Fine), OmniPur® Grade
Sinónimos:
OmniPur® MOPS, 3-(N-Morpholino)propanesulfonic acid, 4-Morpholinepropanesulfonic acid
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
Nombre del producto
MOPS, OmniPur® Grade, >=99.0%
Nivel de calidad
Formulario
crystalline powder (Fine)
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white
Condiciones de envío
ambient
InChI
1S/C7H15NO4S/c9-13(10,11)7-1-2-8-3-5-12-6-4-8/h1-7H2,(H,9,10,11)
Clave InChI
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Molecular biology grade.
Specifications:
A (260 nm, 0.1 M, water): ≤0.05AU
A (280 nm, 0.1 M, water): ≤0.05AU
Assay: ≥99.0%
DNase: None detected
Phosphatase: None detected
pKa at 25°C: 6.50-7.90
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
230.0 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
110 °C - closed cup