6.18628
Metil 4-hidroxibenzoato
extra pure
Sinónimos:
Methyl 4-hydroxybenzoate
About This Item
Productos recomendados
grade
extra pure
InChI
1S/C8H8O3/c1-11-8(10)6-2-4-7(9)5-3-6/h2-5,9H,1H3
InChI key
LXCFILQKKLGQFO-UHFFFAOYSA-N