Documentos clave
6.07375
Supelco
Lead(II) acetate trihydrate
GR
Sinónimos:
Lead(II) acetate trihydrate
About This Item
Fórmula lineal:
(CH3COO)2Pb · 3 H2O
Número de CAS:
Peso molecular:
379.33
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
En este momento no podemos mostrarle ni los precios ni la disponibilidad
cadena SMILES
[Pb](OC(=O)C)OC(=O)C.O.O.O
InChI
1S/2C2H4O2.3H2O.Pb/c2*1-2(3)4;;;;/h2*1H3,(H,3,4);3*1H2;/q;;;;;+2/p-2
Clave InChI
MCEUZMYFCCOOQO-UHFFFAOYSA-L