581810
(-)-Terreic Acid, Synthetic
a cell-permeable quinone epoxide antibiotic
Sinónimos:
(-)-Terreic Acid, Synthetic, (1R,6S)-3-Hydroxy-4-methyl-7-oxabicyclo[4.1.0]hept-3-ene-2,5-dione, BTK Inhibitor II, Bruton′s Tyrosine Kinase Inhibitor II
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
light beige
solubilidad
water: 5 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C7H6O4/c1-2-3(8)5(10)7-6(11-7)4(2)9/h6-8H,1H3/t6-,7+/m1/s1
Clave InChI
ATFNSNUJZOYXFC-RQJHMYQMSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Bruton′s tyrosine kinase catalytic activity (BTK)
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Kawakami, Y., et al. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 2227.
Yamamoto, H., et al. 1980. Jpn. J. Antibiot.33, 320.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable