Documentos clave
565761
Sigma-Aldrich
γ-Secretase Inhibitor IV
The γ-Secretase Inhibitor IV controls the biological activity of γ-Secretase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Neuroscience applications.
Sinónimos:
γ-Secretase Inhibitor IV, 2-Naphthoyl-VF-CHO, N-(2-Naphthoyl)-Val-phenylalaninal
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C25H26N2O3
Peso molecular:
402.49
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
A cell-permeable, reversible inhibitor of γ-secretase. Equipotently inhibits the release of Aβx-40 (ED50 = 2.6 µM) and Aβx-42 (ED50 = 2.7 µM) in HEK293 cells stably transfected with the Amyloid Precursor Protein Swedish mutants.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
ED50 = 2.6 µM for Aβx-40
Primary Target
x-40
Product does not compete with ATP.
Reversible: yes
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Secuencia
2-Naphthoyl-Val-Phe-CHO
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at -20°C.
Otras notas
Green, K.N., et al. 2002. J. Physiol.541.3, 1013.
Sinha, S. and Lieberburg, I. 1999. Proc. Natl. Acad. Sci. USA96, 11049.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable