539508
PP2A₁, Bovine Kidney
Sinónimos:
Protein Phosphatase 2A₁
About This Item
Ensayo
≥90% (SDS-PAGE)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
actividad específica
≥750 units/mg protein
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Envase
Advertencia
Definición de unidad
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Ferrigno, P., et al. 1993. Mol. Biol. Cell. 4, 669.
Guo, H. and Damuni, Z. 1993. Proc. Natl. Acad. Sci. USA90, 2500.
Hendrix, P., et al. 1993. J. Biol. Chem.268, 15267.
Amick, G.D., et al. 1992. Biochem. J. 287, 1019.
Cohen, P., et al. 1990. Trends Biochem. Sci.15, 98.
Damuni, Z., et al. 1989. J. Biol. Chem.264, 6412.1
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable