539109
PAR-2 Agonist I
The PAR-2 Agonist I controls the biological activity of PAR-2. This small molecule/inhibitor is primarily used for Activators/Inducers applications.
Sinónimos:
PAR-2 Agonist I, Proteinase Activated Receptor-2 Agonist I, 2f-LIGRL-amide
Seleccione un Tamaño
$171.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$171.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
PAR-2
Envase
Advertencia
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Kawabata, A., et al. 2004. J. Pharmacol. Exp. Ther.309, 1098.
Ferrell, W.R., et al. 2003. J. Clin. Invest.111, 35.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable