538944
U-46619
Stable thromboxane A₂ mimetic and a vasoconstrictor.
Sinónimos:
U-46619, 9,11-Dideoxy-9α,11α-methanoepoxyprostaglandin F 2α
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
≥98% (TLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
clear colorless
solubilidad
DMSO: soluble
ethanol: soluble
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−20°C
InChI
1S/C21H34O4/c1-2-3-6-9-17(22)12-13-19-18(16-14-20(19)25-15-16)10-7-4-5-8-11-21(23)24/h4,7,12-13,16-20,22H,2-3,5-6,8-11,14-15H2,1H3,(H,23,24)/b7-4-,13-12+/t16-,17+,18?,19+,20+/m1/s1
Clave InChI
LQANGKSBLPMBTJ-WTPHSRJXSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Stable thromboxane A2 mimetic and a vasoconstrictor.
Envase
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Kaye, D., et al. 1997. Eur. J. Pharmacol. 340, 187.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
8.6 °F - Information refers to the main ingredient.
Punto de inflamabilidad (°C)
-13 °C - Information refers to the main ingredient.