538916
16,16-Dimethyl Prostaglandin E2 - CAS 39746-25-3 - Calbiochem
A cell-permeable and orally available synthetic PGE2.
Sinónimos:
16,16-Dimethyl Prostaglandin E2 - CAS 39746-25-3 - Calbiochem
About This Item
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
ethanol: 100 mg/mL
PBS, pH 7.2: 5 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
−70°C
InChI
1S/C22H36O5/c1-4-5-14-22(2,3)20(25)13-12-17-16(18(23)15-19(17)24)10-8-6-7-9-11-21(26)27/h6,8,12-13,16-17,19-20,24-25H,4-5,7,9-11,14-15H2,1-3H3,(H,26,27)/b8-6+,13-12+/t16-,17?,19-,20+/m0/s1
Clave InChI
QAOBBBBDJSWHMU-BKSAQPBESA-N
Descripción general
Advertencia
Forma física
Nota de preparación
Reconstitución
Otras notas
Fitzgerald, J., et al. 2000. Endocrinology141, 291.
Coleman, R.A., et al. 1994. Pharmacol. Rev.46, 205.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órganos de actuación
Central nervous system
Riesgos supl.
Código de clase de almacenamiento
3 - Flammable liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
3.2 °F - closed cup
Punto de inflamabilidad (°C)
-16 °C - closed cup