5.30541
CFTR Potentiator, VX-770
Sinónimos:
CFTR Potentiator, VX-770, N-(5-Hydroxy-2,4- bis(2-methyl-2-propanyl)phenyl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxamide, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Potentiator, VX 770, Ivacaftor, Kalydeco, N-(5-Hydroxy-2,4-bis(2-methyl-2-propanyl)phenyl]-4-oxo-1,4-dihydro-3-quinolinecarboxamide, Cystic Fibrosis Transmembrane Conductance Regulator Potentiator, VX 770, Ivacaftor, Kalydeco
About This Item
Productos recomendados
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[nH]1c2c([c](c(c1)C(=O)Nc3c(cc(c(c3)O)C(C)(C)C)C(C)(C)C)=O)cccc2
InChI
1S/C24H28N2O3/c1-23(2,3)16-11-17(24(4,5)6)20(27)12-19(16)26-22(29)15-13-25-18-10-8-7-9-14(18)21(15)28/h7-13,27H,1-6H3,(H,25,28)(H,26,29)
Clave InChI
PURKAOJPTOLRMP-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
WT and G551D mutant forms of cell surface CFTR
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Eckford, P.D.W., et al. 2012. J. Biol. Chem.287, 36639.
Van Goor, F., et al 2009. Proc. Natl. Acad. Sci. USA106, 18825.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable