Documentos clave
5.30509
Sigma-Aldrich
StemSelect Compound E
≥95% (HPLC), liquid, γ-secretase inhibitor, Calbiochem®
Sinónimos:
StemSelect Compound E, ( S, S)- 2-(2-(3,5-Difluorophenyl)-acetylamino)-N-(1-methyl-2-oxo-5-phenyl-2,3-dihydro-1H-benzo[e][1,4]diazepin-3-yl)-propionamide, InSolution γ-Secretase Inhibitor XXI, Compound E
Seleccione un Tamaño
250 μG
$215.00
$215.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
250 μG
$215.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C27H24F2N4O3
Número de CAS:
Peso molecular:
490.50
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
$215.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nombre del producto
StemSelect Compound E,
Ensayo
≥95% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
avoid repeated freeze/thaw cycles
desiccated (hygroscopic)
protect from light
temp. de almacenamiento
−70°C
cadena SMILES
Fc1cc(cc(c1)CC(=O)N[C@@H](C)C(=O)NC2N=C(c4c(cccc4)N(C2=O)C)c3ccccc3)F
InChI
1S/C27H24F2N4O3/c1-16(30-23(34)14-17-12-19(28)15-20(29)13-17)26(35)32-25-27(36)33(2)22-11-7-6-10-21(22)24(31-25)18-8-4-3-5-9-18/h3-13,15-16,25H,14H2,1-2H3,(H,30,34)(H,32,35)/t16-,25?/m0/s1
Clave InChI
JNGZXGGOCLZBFB-YPHZTSLFSA-N
Descripción general
Notch signaling suppressor.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
presenilins
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Forma física
A 5 mM (250 µg/102 µl), 0.2 µm-filtered solution in DMSO.
Reconstitución
Following initial use, aliquot and freeze (-70°C).
Otras notas
Li, W., et al. 2011. Proc. Natl Acad. Sci. USA108, 8299.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
188.6 °F - (refers to pure substance)
Punto de inflamabilidad (°C)
87 °C - (refers to pure substance)