Documentos clave
5.30409
Sigma-Aldrich
TLR8 Agonist, cpd14b
Sinónimos:
TLR8 Agonist, cpd14b, Toll-Like Receptor 8 Agonist
Seleccione un Tamaño
10 MG
$230.00
$230.00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 MG
$230.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C14H18N2
Número de CAS:
Peso molecular:
214.31
Código UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.77
$230.00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Ensayo
≥98% (HPLC)
Nivel de calidad
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
A pentyl-quinoline derived compound that acts as a pure, potent agonist of Toll-like receptor 8 agonist (TLR8, EC50 = 200 nM in a human TLR8-specifc reporter gene assay). Does not affect TLR2, 3, 4, 5, 7, 9, 10, Nod1 and Nod2, and is devoid of any TLR7 activity. Shown to induce activities of several cytokines and chemokines, including IL-1a, IL-1b, IL-6, IL-8, IL-10, IL12, IL-18, IFN-g, CCL20, RANTES, GRO, GM-CSF, and Eotaxin (~ 10 mg/ml).
Please note that the molecular weight for this compound is batch-specific due to variable water content.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cell permeable: yes
Primary Target
TLR8
Reversible: yes
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Otras notas
Kokatla, H. P., et al. 2014, ChemMedChem9, 719.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable