Documentos clave
4.90289
Sigma-Aldrich
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium dimethylphosphate
for synthesis
Sinónimos:
(2-Hydroxyethyl)trimethylammonium dimethylphosphate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C7H20NO5P
Número de CAS:
Peso molecular:
229.21
Código UNSPSC:
12352107
Nivel de calidad
Formulario
solid
mp
40-41 °C
temp. de almacenamiento
2-30°C
Nota de análisis
Identity (NMR): passes test
Assay (cations): ≥ 98.0 %
Halides (IC): ≤ 0.1 %
Water (K. F.): ≤ 1.0 %
Pictogramas
Corrosion
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Corr. 1B
Código de clase de almacenamiento
8A - Combustible, corrosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable