475990
mTOR Inhibitor IV, Ku-63794
The mTOR Inhibitor IV, Ku-63794, also referenced under CAS 938440-64-3, controls the biological activity of mTOR. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
mTOR Inhibitor IV, Ku-63794, rel-5-[2-[(2R,6S)-2,6-Dimethyl-4-morpholinyl]-4-(4-morpholinyl)pyrido[2,3-d]pyrimidin-7-yl]-2-methoxybenzenemethanol, Ku-0063794, mTOR Inhibitor IV, Ku-63794
Seleccione un Tamaño
$252.00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$252.00
Fecha estimada de envío20 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
pale yellow
solubilidad
DMSO: 15 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
N5(C[C@H](O[C@H](C5)C)C)c1nc2nc(ccc2c(n1)N4CCOCC4)c3cc(c(cc3)OC)CO
InChI
1S/C25H31N5O4/c1-16-13-30(14-17(2)34-16)25-27-23-20(24(28-25)29-8-10-33-11-9-29)5-6-21(26-23)18-4-7-22(32-3)19(12-18)15-31/h4-7,12,16-17,31H,8-11,13-15H2,1-3H3/t16-,17+
Clave InChI
RFSMUFRPPYDYRD-CALCHBBNSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Otras notas
Garcia-Martinez, J.M., et al. 2009. Biochem. J.421, 29.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable