445835-M
Mer RTK Inhibitor, UNC569
Mer RTK Inhibitor, UNC569, 1350547-65-7 is a potent, reversible and ATP-competitive inhibitor of Mer receptor tyrosine kinase (IC50 = 2.9 nM; Ki = 4.3 nM).
Sinónimos:
Mer RTK Inhibitor, UNC569, MERTK Inhibitor I, RP38 Inhibitor I, TAM Family RTK Inhibitor I, UNC-569, 1-(( trans-4-Aminocyclohexyl)methyl)-N-butyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine, MERTK Inhibitor I, RP38 Inhibitor I, TAM Family RTK Inhibitor I, UNC-569, 1-((trans-4-Aminocyclohexyl)methyl)-N-butyl-3-(4-fluorophenyl)-1H-pyrazolo[3,4-d]pyrimidin-6-amine
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
beige
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
water: 2.5 mg/mL (with gentle warming)
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable