Documentos clave
4310-OP
Millipore
Ethidium Bromide
OmniPur® Grade, >=98.0%, Fluorescent stain
Sinónimos:
OmniPur® Ethidium Bromide
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C21H20BrN3
Número de CAS:
Peso molecular:
394.31
Número MDL:
Código UNSPSC:
41105322
Nivel de calidad
Formulario
crystalline powder
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
dark purple
Condiciones de envío
ambient
InChI
1S/C21H19N3.BrH/c1-2-24-20-13-16(23)9-11-18(20)17-10-8-15(22)12-19(17)21(24)14-6-4-3-5-7-14;/h3-13,23H,2,22H2,1H3;1H
Clave InChI
ZMMJGEGLRURXTF-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Fluorescent stain for illustrating nucleic acids in gels. Facilitates purification of DNA in Cesium Chloride gradient. Suitable for fluorescent staining of nucleic Acids. Molecular biology grade.
Specifications:
Assay (dry basis): ≥98.0%
DNase: None detected
Loss on drying: ≤8.0%
Protease: None detected
RNase: None detected
Intended for laboratory and manufacturing use only. Not for drug, food, or household use.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
OMNIPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Skull and crossbonesHealth hazard
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Muta. 2
Código de clase de almacenamiento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable