420411
Kanamycin Sulfate, Streptomyces kanamyceticus, Cell Culture-Tested
An aminoglycoside antibiotic effective against Gram-positive and Gram-negative organisms. Inhibitor of protein biosynthesis that acts on the 30S ribosome, causing misreading of the genetic code.
Sinónimos:
Kanamycin Sulfate, Streptomyces kanamyceticus, Cell Culture-Tested
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
color
white to off-white
solubilidad
water: 10 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
10-30°C
InChI
1S/C18H36N4O11.H2O4S/c19-2-6-10(25)12(27)13(28)18(30-6)33-16-5(21)1-4(20)15(14(16)29)32-17-11(26)8(22)9(24)7(3-23)31-17;1-5(2,3)4/h4-18,23-29H,1-3,19-22H2;(H2,1,2,3,4)/t4-,5+,6-,7-,8+,9-,10-,11-,12+,13-,14-,15+,16-,17-,18-;/m1./s1
Clave InChI
OOYGSFOGFJDDHP-KMCOLRRFSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
protein biosynthesis that acts on the 30S ribosome
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Cardon, G.H., et al. 1993. Plant J.3, 773.
Maniatis, T., et al. 1989. In Molecular Cloning, A Laboratory Manual, Second Edition. Cold Spring Harbor, New York. p.1.6, A.6.
Korzybyski, T., et al. 1978. In Antibiotics, Origin, Nature, and Properties1, 690.
Stiffler, P.W., et al. 1974. Antimicrob. Agents Chemother.6, 516.
Umezawa, S., et al. 1968. J. Antibiot.21, 367.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Repr. 1B
Código de clase de almacenamiento
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Los clientes también vieron
Artículos
Antibiotic kill curve is a dose response experiment in which mammalian cells are subjected to increasing amounts of selection antibiotic