420143
JNK3 Inhibitor XII, SR-3576
The JNK3 Inhibitor XII, SR-3576, also referenced under CAS 1164153-22-3, controls the biological activity of JNK3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
JNK3 Inhibitor XII, SR-3576, 3-(4-(3-(3-Methylphenylureido))-1H-pyrazol-1-yl)-N-(3,4,5-trimethoxyphenyl)benzamide
Seleccione un Tamaño
$139.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$139.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 100 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
[n]3(ncc(c3)NC(=O)Nc4cc(ccc4)C)c1cc(ccc1)C(=O)Nc2cc(c(c(c2)OC)OC)OC
InChI
1S/C27H27N5O5/c1-17-7-5-9-19(11-17)30-27(34)31-21-15-28-32(16-21)22-10-6-8-18(12-22)26(33)29-20-13-23(35-2)25(37-4)24(14-20)36-3/h5-16H,1-4H3,(H,29,33)(H2,30,31,34)
Clave InChI
MTFAYLZZDJGFGV-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable