385880
Hsp25 Kinase Inhibitor
The Hsp25 Kinase Inhibitor controls the biological activity of Hsp25 KInase. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
Hsp25 Kinase Inhibitor, KKKALNRQLGVAA, MK2 Inhibitor, MAPKAP Kinase-2 Inhibitor, MK2 Inhibitor, KKKALNRQLGVAA, MAPKAP Kinase-2 Inhibitor
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥98% (HPLC)
Formulario
lyophilized solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
color
white
solubilidad
DMSO: soluble
water: soluble
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
(Hsp25) kinase
Advertencia
Secuencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Hayess, K., and Benndorf, R. 1997. Biochem. Pharmacol. 53, 1239.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable