371207
Dkk-1, Mouse, Recombinant
Dkk-1, Mouse, Recombinant, consists of amino acids 30-272 and expressed in Chinese Hamster Ovary cells. Inhibits Wnt-3a-induced alkaline phosphatase production by MC3T3-E1 mouse osteoblastic cells.
Seleccione un Tamaño
$611.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$611.00
Fecha estimada de envío21 de mayo de 2025
Productos recomendados
recombinante
expressed in CHO cells
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (SDS-PAGE)
Formulario
liquid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
impurezas
<1.0 EU/μg protein Endotoxin
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Advertencia
Forma física
Reconstitución
Otras notas
Li, J., et al. 2006. Bone36, 754.
Morvan, F., et al. 2006. J. Bone Miner. Res.21, 934.
Niehrs, C., 2006. Oncogene25, 7469.
Verani, R., et al. 2006. J. Neurochem.101, 242.
Cappuccio, I., et al. 2005. J. Neurosci.25, 2647.
Kemp, C., et al. 2005. Dev. Dyn.233, 1064.
Adamska, M., et al. 2004. Dev. Biol.272, 134.
Bullock, C.M., et al. 2004. Mol. Pharmacol.65, 582.
Mao, B., et al. 2002. Nature417, 664.
Mao, B., et al. 2001. Nature411, 321.
Glinka, A., et al. 1998. Nature391, 357.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3