300267
DPPH, Free Radical
≥90% (elemental analysis), solid, hydrogen radical scavenger, Calbiochem®
Sinónimos:
DPPH, Free Radical
About This Item
Productos recomendados
Nombre del producto
DPPH, Free Radical, DPPH, Free Radical, CAS 1898-66-4, is a cell-permeable, stable free radical that acts as a hydrogen radical scavenger.
Nivel de calidad
Ensayo
≥90% (elemental analysis)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
black
solubilidad
DMF: 10 mg/mL
ethanol: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
−20°C
cadena SMILES
[N+](=O)([O-])c1c(c(cc(c1)[N+](=O)[O-])[N+](=O)[O-])NN(c3ccccc3)c2ccccc2
InChI
1S/C18H13N5O6/c24-21(25)15-11-16(22(26)27)18(17(12-15)23(28)29)19-20(13-7-3-1-4-8-13)14-9-5-2-6-10-14/h1-12,19H
Clave InChI
WCBPJVKVIMMEQC-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Hydrogen radical scavenger
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Karki, S.B., et al. 2000. J. Pharm. Sci.89, 1518.
Ancerewicz, J., et al. 1998. Free Radic. Biol. Med.25, 113.
Dinis, T.C., et al. 1994. Arch. Biochem. Biophys.315, 161.
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Frases de peligro
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Resp. Sens. 1 - Self-react. C - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
4.1A - Other explosive hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable