2221-60250
NovaSeptum® Cell Culture Sampling Unit
Autoclavable Application; 250mL
About This Item
Productos recomendados
Materiales
316L stainless steel cannula
platinum cured silicone septum (medical grade)
polyester body
polypropylene bag
silicone tubing
Nivel de calidad
esterilidad
(Beta Irradiation (e-beam) minimum 25 kGy according to ISO 11137 TIR No. 27)
sterile
fabricante / nombre comercial
NovaSeptum®
Parámetros
-20-125 °C max. temp.
tamaño de la aguja
2.0 mm
volumen
250 mL
impurezas
≤2.15 EU/mL Aqueous extraction (LAL test)
Adaptador
inlet septum unit (2 mm needle)
male Luer outlet
idoneidad
suitable for sampling