217720
Cdk1/5 Inhibitor
The Cdk1/5 Inhibitor, also referenced under CAS 40254-90-8, controls the biological activity of Cdk1/5. This small molecule/inhibitor is primarily used for Phosphorylation & Dephosphorylation applications.
Sinónimos:
Cdk1/5 Inhibitor, 3-Amino-1H-pyrazolo[3,4-b]quinoxaline
About This Item
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
red
solubilidad
DMSO: 5 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
InChI
1S/C9H7N5/c10-8-7-9(14-13-8)12-6-4-2-1-3-5(6)11-7/h1-4H,(H3,10,12,13,14)
Clave InChI
DWHVZCLBMTZRQM-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Cdk1/cyclin B, Cdk5/p25
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1