Documentos clave
1.93698
Supelco
Hidrogenocarbonato de potasio
EMPLURA®
Sinónimos:
Potassium hydrogen carbonate
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
CHKO3
Número de CAS:
Peso molecular:
100.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Línea del producto
EMPLURA®
temp. de almacenamiento
room temp
cadena SMILES
[K+].[O-]C(=O)[O-].[H+]
InChI
1S/CH2O3.K/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+1/p-1
Clave InChI
TYJJADVDDVDEDZ-UHFFFAOYSA-M
Información legal
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable