Documentos clave
182518
Sigma-Aldrich
Arp2/3 Complex Inhibitor II, Inactive Control, CK-312
The Arp2/3 Complex Inhibitor II, Inactive Control, CK-312 controls the biological activity of Arp2/3. This small molecule/inhibitor is primarily used for Cell Structure applications.
Sinónimos:
Arp2/3 Complex Inhibitor II, Inactive Control, CK-312, 2-(3-Bromophenyl)-3-(4-ethoxyphenyl)-1,3-thiazolidin-4-one, racemic, CK-0993312
Seleccione un Tamaño
25 MG
$219.00
$219.00
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
25 MG
$219.00
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C17H16BrNO2S
Peso molecular:
378.28
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.28
$219.00
Fecha estimada de envío16 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Nivel de calidad
Ensayo
≥95% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
off-white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
ambient
temp. de almacenamiento
2-8°C
Descripción general
A cell-permeable thiazolidinone compound that exhibits no Arp2/3 inhibitory activity and serves as an inactive control for CK-869 (Cat. No. 182516) in both cell-based and cell-free experiments.
Envase
Packaged under inert gas
Advertencia
Toxicity: Standard Handling (A)
Reconstitución
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 3 months at -20°C.
Otras notas
Nolen, B.J., et al. 2009. Nature460, 1031.
Información legal
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable