Documentos clave
14-642-M
Sigma-Aldrich
PTPMEG-1 Protein, 10 µg
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
origen biológico
human
Nivel de calidad
100
300
mol peso
Mw 83.1 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (phosphatase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Descripción general
N-Terminal GST-tagged, recombinant, human PTPMEG-1, amino acids 423-end
recombinant human PTPMEG-1, amino acids 423-end
Aplicación
N-terminal GST-tagged, recombinant, human PTPMEG-1, amino acids 423-end, for use in Phosphatase Assays.
Research Category
Inflammation & Immunology
Acciones bioquímicas o fisiológicas
  • Protein Target: PTPMEG-1
  • Target Sub-Family:Tyr phosphatase
Calidad
routinely evaluated in a PTPMEG-1 Phosphatase Assay
Forma física
Format: Glutathione agarose affinity chromatography
Almacenamiento y estabilidad
6 months at -70°C
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable