Documentos clave
14-624-M
Sigma-Aldrich
MST1 Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human MST1, for use in Kinase Assays.
Seleccione un Tamaño
10 μG
$592.00
$592.00
Fecha estimada de envío02 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
10 μG
$592.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.32
$592.00
Fecha estimada de envío02 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
human
Nivel de calidad
100
300
recombinante
expressed in baculovirus infected Sf21 cells
mol peso
Mw 57 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... STK4(6789)
Descripción general
N-terminal His6-tagged, recombinant, full-length, human MST1
Product Source: baculovirus in Sf21 insect cells
Aplicación
Research Category
Inflammation & Immunology
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: MST1
Target Sub-Family: STE
Calidad
routinely evaluated by phosphorylation of 250μM Axltide (KKSRGDYMTMQIG)
Forma física
Ni2+/NTA-agarose
Almacenamiento y estabilidad
6 months at -70°C
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Cláusula de descargo de responsabilidad
Unless otherwise stated in our catalog or other company documentation accompanying the product(s), our products are intended for research use only and are not to be used for any other purpose, which includes but is not limited to, unauthorized commercial uses, in vitro diagnostic uses, ex vivo or in vivo therapeutic uses or any type of consumption or application to humans or animals.
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable