Documentos clave
14-504-M
Sigma-Aldrich
PKCδ Protein, active, 10 µg
Active, N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end, of human PKCδ. For use in Kinase Assays.
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
origen biológico
human
Nivel de calidad
100
300
recombinante
expressed in Sf21 cells
mol peso
Mw 78.7 kDa
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
activity assay: suitable (kinase)
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Información sobre el gen
human ... PRKCD(5580)
Descripción general
N-terminal His6-tagged, recombinant amino acids 2-end, of human PKCδ
PKC Lipid activator (Catalog # 20-133) is required for use.
Product Source: Human PKCδ expressed in Sf21 cells.
Acciones bioquímicas o fisiológicas
Protein Target: PKCδ
Envase
Also available in 250 µg size --call for pricing and availability and reference catalog number 14-504M when ordering the 250 µg size.
Calidad
Routinely evaluated by phosphorylation of PKC Substrate Peptide
Otras notas
For Specific Activity data, refer to the Certificate of Analysis for individual lots of this enzyme.
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palabra de señalización
Warning
Frases de peligro
Clasificaciones de peligro
Skin Sens. 1
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable