Documentos clave
12-569
Sigma-Aldrich
Monomethyl-Histone H3 Peptide
Lys9, biotin conjugate
Seleccione un Tamaño
100 μG
$376.00
$376.00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$376.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352202
eCl@ss:
32160405
NACRES:
NA.41
$376.00
Fecha estimada de envío14 de mayo de 2025
Nombre del producto
Monomethyl-Histone H3 (Lys9) Peptide, biotin conjugate, Histones are basic nuclear proteins that are responsible for the nucleosome structure of the chromosomal fiber in eukaryotes.
origen biológico
synthetic
Nivel de calidad
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
Información sobre el gen
human ... H3F3B(3021)
Información legal
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Tissue-specific effects of allergic rhinitis in mouse nasal epithelia.
Virginia McMillan Carr,Alan M Robinson,Robert C Kern
Chemical Senses null