123850
AKR1C1 Inhibitor, 5-PBSA
The AKR1C1 Inhibitor, 5-PBSA, also referenced under CAS 4906-68-7, controls the biological activity of AKR1C1.
Sinónimos:
AKR1C1 Inhibitor, 5-PBSA, Aldo-Keto Reductase family 1 member C1 Inhibitor, 5-PBSA, 3-Bromo-5-phenylsalicylic acid, 20α-Hydroxysteroid Dehydrogenase Inhibitor, 5-PBSA
Seleccione un Tamaño
$238.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$238.00
Fecha estimada de envío02 de junio de 2025
Productos recomendados
Nivel de calidad
Ensayo
≥94% (HPLC)
Formulario
solid
fabricante / nombre comercial
Calbiochem®
condiciones de almacenamiento
OK to freeze
protect from light
color
white
solubilidad
DMSO: 50 mg/mL
Condiciones de envío
wet ice
temp. de almacenamiento
2-8°C
cadena SMILES
OC1=C(C(O)=O)C=C(C2=CC=CC=C2)C=C1Br
InChI
1S/C13H9BrO3/c14-11-7-9(8-4-2-1-3-5-8)6-10(12(11)15)13(16)17/h1-7,15H,(H,16,17)
Clave InChI
XVZSXNULHSIRCQ-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
Envase
Advertencia
Reconstitución
Otras notas
El-Kabbani, O., et al. 2009. J. Med. Chem.52, 3259.
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable