Documentos clave
1.17074
Supelco
Spectromelt® C 15 MP
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
Nivel de calidad
Descripción general
Micropowder grinding and tabletting aid for X-ray fluorescence spectroscopy
Almacenamiento y estabilidad
Storage temperature: no restrictions.
Información legal
SPECTROMELT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3