Documentos clave
1.14831
Supelco
Silver Test
photometric, 0.25-3.00 mg/L (Ag), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
Línea del producto
Spectroquant®
Nivel de calidad
analitos específicos
silver
intervalo de medida
0.25-3.00 mg/L (Ag)
técnicas
photometry: suitable
compatibilidad
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detección
photometric
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Method: photometric 0.25 - 3.00 mg/l Ag Spectroquant®
Información legal
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany