Documentos clave
1.12117
Millipore
L-Citrulline
≥99% (perchloric acid titration)
Sinónimos:
L-Citrulline
About This Item
Fórmula empírica (notación de Hill):
C6H13N3O3
Número de CAS:
Peso molecular:
175.19
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número índice de la CE:
206-759-6
This product is sold exclusively by Millipore via offline channels. Póngase en contacto con el Servicio de Atención al Cliente
Ensayo
≥99% (perchloric acid titration)
Formulario
solid
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/C6H13N3O3/c7-4(5(10)11)2-1-3-9-6(8)12/h4H,1-3,7H2,(H,10,11)(H3,8,9,12)
Clave InChI
RHGKLRLOHDJJDR-UHFFFAOYSA-N
Descripción general
for biochemistry
Nota de análisis
Assay (perchloric acid titration): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Spec. rotation (α 20/D; 2 %; hydrochloric acid 1 mol/l): +22.0 to +23.0
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.001 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.01 %
Foreign amino acids: ≤ 0.3 %
Other ninhydrine positive substances: ≤ 0.1 %
Código de clase de almacenamiento
11 - Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable