Documentos clave
1.09944
Supelco
Ácido acético solution
for 1000 ml, c(CH₃COOH) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Sinónimos:
Acetic acid solution, Methane carboxylic acid solution, Methylformic acid solution
About This Item
Fórmula lineal:
CH3CO2H
Número de CAS:
Peso molecular:
60.05
Beilstein:
506007
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Línea del producto
Titrisol®
Formulario
liquid
idoneidad de la reacción
reaction type: Acid-base reactions
concentración
0.1 M
técnicas
titration: suitable
pH
2.5 (20 °C in H2O)
densidad
1.01 g/cm3 at 20 °C
cadena SMILES
CC(O)=O
InChI
1S/C2H4O2/c1-2(3)4/h1H3,(H,3,4)
Clave InChI
QTBSBXVTEAMEQO-UHFFFAOYSA-N
Información legal
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany