Documentos clave
1.07741
Supelco
Gel de sílice
for thin-layer chromatography
Sinónimos:
Silica gel
About This Item
Número de CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
41115711
Número índice de la CE:
231-545-4
Materiales
plastic support
silica gel 60 matrix
Nivel de calidad
Formulario
powder
potencia
>5000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Características
binder: no
fluorescent indicator
envase
pkg of 1 kg
bottle of
técnicas
thin layer chromatography (TLC): suitable
tamaño de partícula
5-40 μm
tamaño de poro
60 Å medium pore diameter
pH
7 (20 °C, 100 g/L in H2O, slurry)
bp
2230 °C
mp
>1600 °C
densidad aparente
200‑800 kg/m3
temp. de almacenamiento
no temp limit
cadena SMILES
O=[Si]=O
InChI
1S/O2Si/c1-3-2
Clave InChI
VYPSYNLAJGMNEJ-UHFFFAOYSA-N
Envase
1 plastic bottle of 1 liter
Nota de análisis
pH-value (10% suspension): 6.5 - 7.5
Fe (Iron): ≤ 0.02%
Particle size: 90% <55 µm
Application test: conforms
The data to the particle size are related to the pure Silica gel before additive addtition.
Producto relacionado
Referencia del producto
Descripción
Precios
Código de clase de almacenamiento
13 - Non Combustible Solids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
nwg
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable