Documentos clave
1.07341
Supelco
Hexachloroplatinic(IV) acid solution
10%, (3.8% Pt) GR for analysis
Sinónimos:
HCl6Pt Solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352301
NACRES:
NA.21
Nombre del producto
Hexachloroplatinic(IV) acid solution about 10%, (3.8% Pt) GR for analysis
Nivel de calidad
Ensayo
≥10.0% (gravimetric)
Formulario
liquid
concentración
≥5-10% (Hexachloroplatinic(IV) acid)
pH
0.6 (20 °C in H2O)
solubilidad
water: soluble
densidad
1.06 g/cm3 at 20 °C
aplicaciones
general analytical
temp. de almacenamiento
15-25°C
cadena SMILES
[H+].[Cl-][Pt+4]([Cl-])([Cl-])([Cl-])([Cl-])[Cl-]
InChI
InChI=1S/6ClH.Pt/h6*1H;/q;;;;;;+4/p-4
Clave InChI
GBFHNZZOZWQQPA-UHFFFAOYSA-J
Aplicación
  • Aggregated structure analysis of polymer-protected platinum/ruthenium colloidal dispersions using EXAFS, HRTEM, and electron diffraction measurements: This research highlights the application of Hexachloroplatinic(IV) acid solution in the synthesis of advanced platinum/ruthenium catalysts. The study utilizes a 10% solution to prepare polymer-protected colloidal dispersions, instrumental in catalyzing reactions under environmentally benign conditions. The catalysts produced demonstrate improved activity and selectivity, key attributes for applications ranging from pharmaceutical synthesis to material science innovation (Harada M, Toshima N, Yoshida K, Isoda S, 2005).
Nota de análisis
Assay (gravimetrically): ≥ 10.0 %
Palabra de señalización
Danger
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2
Órganos de actuación
Kidney
Código de clase de almacenamiento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable