1.02554
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
for analysis (max. 0.001% Ni) EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinónimos:
Cobalt(II) nitrate hexahydrate
About This Item
Productos recomendados
grado
ACS reagent
Nivel de calidad
Agency
reag. Ph. Eur.
Línea del producto
EMSURE®
Ensayo
99.0-102.0% (Co(NO3)2.6H2O basis, complexometric)
Formulario
solid
potencia
691 mg/kg LD50, oral (Rat)
impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
4.0 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
57 °C
solubilidad
2170 g/L
densidad
1.87 g/cm3 at 20 °C
densidad aparente
800 kg/m3
trazas de anión
chloride (Cl-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
trazas de catión
Ca: ≤0.005%
Cu: ≤0.001%
Fe: ≤0.001%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Mn: ≤0.002%
NH4+: ≤0.05%
Na: ≤0.05%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.001%
Zn: ≤0.005%
temp. de almacenamiento
2-30°C
InChI
1S/Co.2NO3.6H2O/c;2*2-1(3)4;;;;;;/h;;;6*1H2/q+2;2*-1;;;;;;
Clave InChI
QGUAJWGNOXCYJF-UHFFFAOYSA-N
Ligadura / enlace
Nota de análisis
Insoluble matter: ≤ 0.005 %
Chloride (Cl): ≤ 0.001 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.005 %
Ca (Calcium): ≤ 0.005 %
Cu (Copper): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.001 %
K (Potassium): ≤ 0.01 %
Mg (Magnesium): ≤ 0.005 %
Mn (Manganese): ≤ 0.002 %
Na (Sodium): ≤ 0.05 %
NH₄ (Ammonium): ≤ 0.05 %
Ni (Nickel): ≤ 0.001 %
Pb (Lead): ≤ 0.001 %
Zn (Zinc): ≤ 0.005 %
Información legal
Palabra de señalización
Danger
Consejos de prudencia
Clasificaciones de peligro
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Carc. 1B Inhalation - Eye Dam. 1 - Muta. 2 - Ox. Sol. 2 - Repr. 1B - Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Inhalation
Órganos de actuación
Lungs
Código de clase de almacenamiento
5.1B - Oxidizing hazardous materials
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 3
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable