Documentos clave
1.00606
Supelco
Iodine Test
photometric, 0.050-10.00 mg/L (I2), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
Línea del producto
Spectroquant®
Nivel de calidad
intervalo de medida
0.050-10.00 mg/L (I2)
técnicas
photometry: suitable
método de detección
photometric (SPADNS - arsenic free)
temp. de almacenamiento
15-25°C
Descripción general
Method: photometric, DPD 0.050 - 10.00 mg/l I₂ Spectroquant®
Información legal
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany