07-1596
Anti-SIRT3 (CT) Antibody
from rabbit
Sinónimos:
SIR2-like protein 3 , mitochondrial nicotinamide adenine dinucleotide-dependent deacetylase, silent mating type information regulation 2, S.cerevisiae, homolog 3, sir2-like 3, sirtuin (silent mating type information regulation 2 homolog) 3 (S. cerevisiae
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
reactividad de especies
human, mouse
técnicas
ELISA: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SIRT3(23410)
mouse ... Sirt3(64384)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for ELISA (1:1000).
Immunohistochemistry:
This antibody has been shown by an outside laboratory to be suitable for histochemistry using human hepatocarcinoma tissue (1:50 – 1:100).
Epigenetics & Nuclear Function
Histone Modifying Proteins
Calidad
1:250 dilution of this antibody detected SIRT3 on 10 µg of C2C12 lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
C2C12 cell lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable