07-1431
Anti-Tie-2 Antibody, NT
from rabbit, purified by affinity chromatography
Sinónimos:
CD202b antigen, TEK tyrosine kinase, endothelial, Tunica interna endothelial cell kinase, Tyrosine-protein kinase receptor TEK, Tyrosine-protein kinase receptor TIE-2, p140 TEK, soluble TIE2 variant 1, soluble TIE2 variant 2, venous malformations, multip
Seleccione un Tamaño
$365.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$365.00
Fecha estimada de envío28 de mayo de 2025
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity purified immunoglobulin
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, mouse, rat
técnicas
western blot: suitable
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... TEK(7010)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Growth Factors & Receptors
Calidad
Western Blot Analysis: 1:1000 dilution of this lot detected Tie-2 in 10 µg of human brain lysate.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human brain lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable