Nivel de calidad
conjugado
unconjugated
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
Unknown, polyclonal
mol peso
calculated mol wt 48.8 kDa
observed mol wt ~54 kDa
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
mouse, human
envase
antibody small pack of 100 μL
técnicas
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
secuencia del epítopo
Internal
Nº de acceso Protein ID
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
ambient
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
rabbit ... MYC(4609)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Evaluated by Western Blotting in Jurkat cell lysate.
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution of this antibody detected c-Myc in Jurkat cell lysate.
Tested Applications
Western Blotting Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected c-Myc in lysates from Raji cells.
Immunocytochemistry Analysis: A 1:1,000 dilution from a representative lot detected c-Myc in A431 cells.
Note: Actual optimal working dilutions must be determined by end user as specimens, and experimental conditions may vary with the end user
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable