05-986
Anti-JNK2 Antibody
Upstate®, from mouse
Sinónimos:
Anti-JNK-55, Anti-JNK2, Anti-JNK2A, Anti-JNK2ALPHA, Anti-JNK2B, Anti-JNK2BETA, Anti-PRKM9, Anti-SAPK, Anti-SAPK1a, Anti-p54a, Anti-p54aSAPK
About This Item
Productos recomendados
origen biológico
mouse
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human, rat, mouse
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
ELISA: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... MAPK9(5601)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
MAP Kinases
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable