Documentos clave
05-1583
Sigma-Aldrich
Anticuerpo anti-PRL-2 , clon 42
clone 42, from mouse
Sinónimos:
Protein-tyrosine phosphatase 4a2, Protein-tyrosine phosphatase of regenerating liver 2, phosphatase of regenerating liver 2, protein tyrosine phosphatase IVA, protein tyrosine phosphatase IVA2, protein tyrosine phosphatase type IVA, member 2
Seleccione un Tamaño
100 μG
$457.00
$457.00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
Seleccione un Tamaño
Cambiar Vistas
100 μG
$457.00
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
$457.00
Fecha estimada de envío23 de mayo de 2025
Solicitar un pedido a granel
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
affinity isolated antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
42, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnicas
immunohistochemistry: suitable
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PTP4A2(8073)
Descripción general
La PRL-2 es uno de los tres miembros (PRL-1, PRL-2 y PRL-3) que forman parte de una familia única de proteína-tirosina fosfatasa (PTP). Las PTP son moléculas de señalización celular que desempeñan funciones reguladoras en una variedad de procesos celulares. Las PTP de esta clase contienen un dominio catalítico de fosfatasa de tirosina y un motivo de prenilación C-terminal característico. Se ha demostrado que esta PTP se asocia principalmente con la membrana plasmática y endosómica a través de su prenilación C-terminal. Se sabe que esta PTP interacciona con la subunidad beta de la Rab geranilgeraniltransferasa II (beta GGT II) y, por lo tanto, que puede funcionar como un regulador de la actividad de la GGT II. La sobreexpresión de este gen en células de mamífero confiere un fenotipo transformado y puede provocar crecimiento tumoral en ratones desnudos, lo que sugiere un papel en la tumorogénesis. Se han descrito variantes de transcripción con empalmes alternativos que codifican dos isoformas distintas
Especificidad
Este anticuerpo reconoce la PRL-2.
Inmunógeno
Epítopo: desconocido
Proteína recombinante etiquetada con GST que corresponde a la PRL-2 de ratón.
Aplicación
Análisis mediante inmunohistoquímica:
Un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en IH.
Análisis mediante inmunoprecipitación:
un laboratorio independiente utilizó un lote representativo en IP.
Categoría de investigación
Epigenética y función nuclear
El anticuerpo anti-PRL-2, clon 42, detecta el nivel de PRL-2 y se ha publicado y validado para utilizar en WB, IH e IP.
Subcategoría de investigación
Ciclo celular, replicación y reparación del ADN
Calidad
Evaluada mediante inmunotransferencia Western en lisado de células HeLa.
Análisis mediante inmunotransferencia Western: 0,5 µg/ml de este anticuerpo detectaron la PRL-2 en 10 µg de lisado de células HeLa.
Descripción de destino
~19 kDa
Forma física
IgG2bκ monoclonal de ratón purificada en tampón que contiene Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM con acida sódica al 0,05 %.
Presentación: Purificada
Proteína G purificada
Almacenamiento y estabilidad
Estable durante 1 año a 2-8°C desde la fecha de recepción.
Nota de análisis
Control
Lisado de células HeLa
Otras notas
Concentración: Para conocer la concentración específica del lote, consulte el certificado de análisis.
Cláusula de descargo de responsabilidad
Salvo que se indique lo contrario en nuestro catálogo o en otra documentación de la empresa que acompañe al producto, nuestros productos están indicados sólo para investigación y no deben utilizarse para ningún otro propósito, como, entre otros, usos comerciales no autorizados, diagnóstico in vitro, usos terapéuticos ex vivo o in vivo o cualquier tipo de consumo o aplicación en humanos o animales.
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable
Visite la Librería de documentos
Noriko Uetani et al.
JCI insight, 2(13) (2017-07-07)
Magnesium (Mg2+) plays pleiotropic roles in cellular biology, and it is essentially required for all living organisms. Although previous studies demonstrated intracellular Mg2+ levels were regulated by the complex of phosphatase of regenerating liver 2 (PRL2) and Mg2+ transporter of
Xinyue Du et al.
Nature communications, 15(1), 881-881 (2024-01-30)
Excessive host immune responses contribute to severe malaria with high mortality. Here, we show that PRL2 in innate immune cells is highly related to experimental malaria disease progression, especially the development of murine severe malaria. In the absence of PRL2
Mathilde Poulet et al.
Communications biology, 3(1), 603-603 (2020-10-25)
Protein tyrosine phosphatases are essential modulators of angiogenesis and have been identified as novel therapeutic targets in cancer and anti-angiogenesis. The roles of atypical Phosphatase of Regenerative Liver (PRL) phosphatases in this context remain poorly understood. Here, we investigate the
Megan Moerdyk-Schauwecker et al.
PloS one, 9(8), e104688-e104688 (2014-08-12)
Virus particles (virions) often contain not only virus-encoded but also host-encoded proteins. Some of these host proteins are enclosed within the virion structure, while others, in the case of enveloped viruses, are embedded in the host-derived membrane. While many of