05-1459
Anti-SMAD1 Antibody, clone AS22
clone AS22, from mouse
Sinónimos:
SMAD 1, SMAD family member 1, SMAD, mothers against DPP homolog 1, MAD, mothers against decapentaplegic homolog 1, Mad-related protein 1, Mothers against DPP homolog 1, Sma- and Mad-related protein 1, TGF-beta signaling protein 1, Transforming growth fac
Seleccione un Tamaño
$457.00
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
Seleccione un Tamaño
About This Item
$457.00
Fecha estimada de envío05 de mayo de 2025
Productos recomendados
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
AS22, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
técnicas
immunofluorescence: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... SMAD1(4086)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
This lot detected SMAD1 at 1:500 dilution in HeLa cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Calidad
Western Blot Analysis:
This lot detected SMAD1 at 1:500 dilution in HeLa cell lysate resolved via SDS-PAGE and transferred to PVDF.
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Opcional
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable