04-825
Anti-PDGFRβ Antibody, clone 4A56, rabbit monoclonal
culture supernatant, clone 4A56, Upstate®
Productos recomendados
origen biológico
rabbit
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
culture supernatant
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
4A56, monoclonal
reactividad de especies
mouse, human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunoprecipitation (IP): suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
dry ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... PDGFRB(5159)
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Signaling
Growth Factors & Receptors
A 1:2,000 dilution of this lot detected PDGFRβ in RIPA lysates from mouse NIH/3T3, 3T3/A31, and human HFF cells.
Immunoprecipitation: 4 μg of a previous lot immunoprecipitated PDGFRβ from 500 μg of 3T3/A31 RIPA lysate.
Calidad
Descripción de destino
Ligadura / enlace
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
For maximum recovery of product, centrifuge the vial prior to removing the cap.
Nota de análisis
RIPA lysates from mouse NIH/3T3, 3T3/A31, or human HFF cells
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable