04-1501
Anti-B7-H3 (CD276) Antibody, clone MJ8
clone MJ8, from rat
Sinónimos:
B7 homolog 3, CD276 antigen, CD276 molecule, Costimulatory molecule
Productos recomendados
origen biológico
rat
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
MJ8, monoclonal
reactividad de especies
human
reactividad de especies (predicha por homología)
mouse (based on 100% sequence homology)
técnicas
flow cytometry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG2bκ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
modificación del objetivo postraduccional
unmodified
Información sobre el gen
human ... CD276(80381)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Immunochistochemistry Analysis: A previous lot was used by an independent laboratory in IH (Osamu, N., et al., 2008).
Inflammation & Immunology
Immunoglobulins & Immunology
Calidad
Western Blot Analysis: 0.25 µg/mL of this antibody detected BN-H3 on 10 µg of human placenta tissue lysate.
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Human placenta tissue lysate
Otras notas
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 1
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable