04-123
Anti-TAL-1 Antibody, clone BTL73
clone BTL73, Upstate®, from mouse
Sinónimos:
SCL, T-cell acute lymphocytic leukemia 1, TCL5, TAL-1, Stem cell protein
Seleccione un Tamaño
Seleccione un Tamaño
About This Item
origen biológico
mouse
Nivel de calidad
forma del anticuerpo
purified antibody
tipo de anticuerpo
primary antibodies
clon
BTL73, monoclonal
purificado por
affinity chromatography
reactividad de especies
human
fabricante / nombre comercial
Upstate®
técnicas
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
isotipo
IgG1κ
Nº de acceso NCBI
Nº de acceso UniProt
Condiciones de envío
wet ice
Información sobre el gen
human ... TAL1(6886)
Descripción general
Especificidad
Inmunógeno
Aplicación
Epigenetics & Nuclear Function
Transcription Factors
Calidad
Descripción de destino
Forma física
Almacenamiento y estabilidad
Nota de análisis
Jurkat cell lysate
Otras notas
Información legal
Cláusula de descargo de responsabilidad
Código de clase de almacenamiento
12 - Non Combustible Liquids
Clase de riesgo para el agua (WGK)
WGK 2
Punto de inflamabilidad (°F)
Not applicable
Punto de inflamabilidad (°C)
Not applicable