MilliporeSigma
MAT182086498
Matrix Scientific
1-Fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
178.13
Número MDL:
Iupac Name
1-fluoro-2-(2,2,2-trifluoroethyl)benzene
Inchi Code
1S/C8H6F4/c9-7-4-2-1-3-6(7)5-8(10,11)12/h1-4H,5H2
Clave InChI
SPXLMKIFMUHCGI-UHFFFAOYSA-N
Purity
95%
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/032419.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/032419.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)