MilliporeSigma
MAT062354442
Matrix Scientific
[3-(2-Phenyl-1H-imidazol-1-yl)propyl]aminedihydrochloride
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
274.19
Número MDL:
Iupac Name
3-(2-phenyl-1H-imidazol-1-yl)propylamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C12H15N3.2ClH/c13-7-4-9-15-10-8-14-12(15)11-5-2-1-3-6-11;;/h1-3,5-6,8,10H,4,7,9,13H2;2*1H
Clave InChI
AFTAITRPVMYQRQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/016154.html
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/016154.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)