MilliporeSigma
MAT047029815
Matrix Scientific
1-Allyloxy-3-methylamino-propan-2-ol
About This Item
Número de CAS:
Peso molecular:
145.2
Número MDL:
bp
118-119/23 Torr
Iupac Name
1-(allyloxy)-3-(methylamino)-2-propanol
Inchi Code
1S/C7H15NO2/c1-3-4-10-6-7(9)5-8-2/h3,7-9H,1,4-6H2,2H3
Clave InChI
GVUKYWNSUGHMHQ-UHFFFAOYSA-N
Country of Origin
US
Product Link
https://www.matrixscientific.com/010860.html
Boiling point
118-119/23 Torr
Pictogramas
MSDS
https://www.matrixscientific.com/010860.html
Elija entre una de las versiones más recientes:
Certificados de análisis (COA)